Learn More
Invitrogen™ BODIPY™ 665/676 (Lipid Peroxidation Sensor)
Descripción
BODIPY 665/676 is a lipophilic probe used to detect lipid peroxidation. It exhibits a change in fluorescence after interaction with peroxyl radicals within cells. We recommend dissolving BODIPY 665/676 in high-quality anhydrous DMSO to attain a stock concentration of 1 to 10 mM.
- La peroxidación lipídica puede detectarse con una sonda lipofílica, colorante BODIPY™ 665/676
Análisis celular, metabolismo celular, viabilidad, proliferación y función celulares, estrés nitrooxidativo, especies reactivas de oxígeno
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Far-red |
| Cantidad | 5 mg |
| Para utilizar con (aplicación) | Cell Analysis, Cell Metabolism, Cell Viability, Proliferation and Function, Nitro-Oxidative Stress, Reactive Oxygen Species |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Función de destino | Lipid peroxidation |
| Método de detección | Fluorescencia |
| Excitation/Emission | 665/676 nm |
| Indicator | ROS |
| Línea de productos | BODIPY |
| Tipo de producto | Lipid Sensor |