Learn More
Invitrogen™ BODIPY™ 558/568 C12 (ácido 4,4-difluoro-5-(2-tienil)--4-bora-3a, 4a-diaza-s-indaceno-3-dodecanoico)
Código de producto. 10493822
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10493822 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 10493822 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor D3835
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fluorescente en ambientes acuosos y lipídicos
The orange-red fluorescent fatty acid, BODIPY™ 558/568 C12 can be used as a synthetic precursor to a wide variety of fluorescent phospholipids. Unlike fluorophores like pyrene, DPH and NBD, BODIPY™ dyes are relatively environment insensitive and is fluorescent in both aqueous and lipid environments.
We recommend dissolving in high-quality anhydrous DMSO to attain a stock concentration up to 1 mM.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ácidos grasos
Cantidad 1 mg
Forma física Solid
Línea de productos BODIPY
Excitación/emisión 559/568 nm