Learn More
Invitrogen™ BODIPY™ 500/510 C1, C12 (ácido 4,4-difluoro-5-metil-4-bora-3a, 4a-diaza-s-indaceno-3-dodecanoico)
Descripción
C1-BODIPY 500/510 C12 es un analógico de ácidos grasos fluorescente que se ha utilizado para estudios de tráfico de lípidos y como una sonda de membrana general.
Análisis celular, adquisición de imágenes celulares, inmunofluorescencia (IF), preparación de muestras de inmunofluorescencia y detección
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ácidos grasos |
| Cantidad | 1 mg |
| Forma física | Solid |
| Línea de productos | BODIPY |