Learn More
Invitrogen™ Molecular Probes™ BODIPY™ 492/515 Disulfonate
Descripción
BODIPY 492/515 disulfonate can be used to investigate fusion, lysis and gap-junctional communication.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia |
| Cantidad | 10 mg |
| Objetivo | Cytoplasm, Cytosol |
| Formato | Liquid |
| Color | Verde |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.