Learn More
Invitrogen™ BOCILLIN™ FL penicilina, sal sódica
Código de producto. 10246352
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10246352 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 10246352 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor B13233
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Detecte proteínas de unión a penicilina
Penicillin-binding proteins, present on the cytoplasmic membranes of eubacteria, can be detected with BOCILLIN FL penicillin and BOCILLIN 650/665 penicillin.
Dissolve in high-quality anhydrous DMSO or water for a stock concentration of 1 to 10 mM.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 mg
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Línea de productos BOCILLIN
Tipo de etiqueta Otras etiquetas o colorantes
Fórmula molecular C30H31BF2N5NaO6S
Forma física Sólido
Tipo de producto Antibiótico
Excitación/emisión 504/511 nm
Peso molecular 661.46