Learn More
Invitrogen™ Bis-BODIPY™ FL C11-PC) (1,2-Bis-(4,4-Difluoro-5,7-Dimethyl-4-Bora-3a,4a-Diaza-s-Indacene-3-Undecanoyl)-sn-Glycero-3-Phosphocholine)
Código de producto. 11514207
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11514207 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 11514207 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor B7701
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fosfolípidos etiquetados con colorante utilizados para supervisar la actividad de la fosfolipasa A (PLA)
Los sustratos de fosfolipasa Molecular Probes son fosfolípidos marcados con tinte utilizados para supervisar la actividad de la fosfolipasa A (PLA) en preparaciones enzimáticas purificadas, lisados celulares y células vivas. Existen dos variaciones estructurales de estos sustratos, que confieren especificidad para PLA1 y PLA2. Las versiones con etiquetas fluorescentes del producto de escisión generado a partir de estos sustratos también están disponibles para su uso como estándares para evaluar la conversión porcentual del sustrato en reacciones enzimáticas.
  • Etiqueta (Ex/EM): C11-PC Bis-BODIPY FL (aproximadamente 488/530 nm)
  • Especificidad: PLA1 o PLA2
  • Producto de escisión: D3862
  • El producto liofilizado puede disolverse en etanol para su uso.
  • La fluorescencia se mide en ensayos de microplaca o utilizando citometría de flujo
Análisis celular, metabolismo celular, viabilidad, proliferación y función celulares, adquisición de imágenes celulares, inmunofluorescencia (IF), tinción y detección de inmunofluorescencia
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fosfolípidos
Cantidad 100 μg
Forma física Solid
Línea de productos BODIPY