Learn More
Invitrogen™ Bis-ANS (4,4'-dianilino-1,1'-binaftilo-5,5'-ácido disulfónico, sal de dipotasio)
Código de producto. 11544157
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11544157 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 11544157 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor B153
 Artículo restringido
En stock
Se une con afinidad que suelen ser órdenes de magnitud superiores a 1-8-ANS como sonda para cavidades no polares en proteínas
Los sulfonatos anilinonaftalenos (ANS) esencialmente no fluorescente en el agua, solo se vuelve apreciablemente fluorescente cuando se une a las membranas Un indicador sensible de plegamiento de proteínas, cambios conformacionales y otros procesos que modifican la exposición de la sonda al agua
Análisis celular, estructura celular, adquisición de imágenes celulares, citoesqueleto, inmunofluorescencia (IF), preparación de muestras de inmunofluorescencia y detección
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 10 mg
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Localización subcelular Membranas celulares y lípidos
Línea de productos Molecular Probes
Tipo de etiqueta Otras etiquetas o colorantes
Fórmula molecular C32H22K2N2O6S2
Forma física Sólido
Tipo de producto Bis-ANS