Learn More
Invitrogen™ β-BODIPY™ FL C12-HPC (2-(4,4-difluoro-5,7-dimetil-4-bora-3a,4a-diaza-s-indaceno-3-dodecanoil)-1-hexadecanoil-sn-glicero-3-fosfocolina)
Código de producto. 11500316
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11500316 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 11500316 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor D3792
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Sondas de membrana de uso general y trazador de tráfico de lípidos eficaces
El fluoróforo BODIPY (4,4-difluoro-3a,4a-diaza-
s-indacene) es intensamente fluorescente y lipofílico a diferencia de la mayoría de los colorantes de longitud de onda prolongada. Por consiguiente, es más probable que las sondas que incorporan este fluoróforo imiten las propiedades de los lípidos naturales. Los analógicos de ácidos grasos BODIPY™ como el ácido dodecanoico BODIPY 500/510 (D-3823) y el ácido dodecanoico BODIPY FL (D-3822) experimentan un transporte nativo y metabolismo en las células.
Análisis celular, adquisición de imágenes celulares, inmunofluorescencia (IF), preparación de muestras de inmunofluorescencia y detección
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fosfolípidos
Cantidad 100 μg
Forma física Solid
Línea de productos BODIPY