Learn More
Invitrogen™ BAPTA, Tetracesium Salt, cell impermeant
Código de producto. 10452632
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10452632 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10452632 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor B1212
Un quelante impenetrable en las células, que es altamente selectivo para Ca2+ sobre Mg2+
  • Se puede utilizar para controlar el nivel de Ca2+ extracelular
  • BAPTA es más selectivo para Ca2+ que EDTA y EGTA, y su unión al metal también es menos sensible al pH
Detección de calcio, análisis celular, viabilidad celular, proliferación y función, homeostasis iónica y señalización
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Tipo de producto Viabilidad y proliferación celulares
Tipo de colorante Quelante (no fluorescente)
Cantidad 1 g
Condiciones de envío Temperatura ambiente