Learn More
Invitrogen™ BackDrop™ Background Suppressor for Microplate Assays
Descripción
BackDrop Background Suppressor is a novel signal enhancer reagent that helps improve signal-to-noise ratios when used with green-emitting fluorescent dyes or proteins.
El supresor de fondo BackDrop es un reactivo potenciador de señal novedoso que ayuda a mejorar las relaciones señal-ruido cuando se usa con colorantes o proteínas fluorescentes de emisión verde.
- Se puede agregar a medios completos.
- Mejora la sensibilidad de las proteínas o colorantes fluorescentes de emisión verde.
- Se ha validado con muchos ensayos celulares, incluidos los ensayos de indicador de iones y potencial de membrana.
- Toxicidad celular mínima: se ha demostrado que no causa choque osmótico en las células neuronales.
La sensibilidad de los ensayos fluorescentes puede verse comprometida por la autofluorescencia o las señales fluorescentes de fondo. Estas señales de fondo son el resultado de proteínas celulares o componentes de medios de crecimiento y contribuyen a una disminución de la relación señal-ruido y a una reducción de la sensibilidad del ensayo. La adición del supresor de fondo BackDrop reduce significativamente la señal de fondo, lo que ayuda a mejorar los resultados experimentales. El supresor de fondo BackDrop se puede agregar a los medios de crecimiento y se ha formulado para no contribuir a la toxicidad celular. Se ha utilizado con éxito con muchos tipos de células diferentes y reactivos fluorescentes (incluidos los indicadores de iones) para suprimir eficazmente la fluorescencia de fondo.
Análisis celular, adquisición de imágenes celulares e inmunohistoquímica (ICC)
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Fluorescence Microscope |
| Incluye | Un frasco de 50 ml |
| Cantidad | 50 mL |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a entre 2 y 8 °C. NO CONGELE ESTOS PRODUCTOS. Proteja el material de la exposición a la luz a largo plazo. |
| Formulario | Líquido |
| Línea de productos | BackDrop |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayos de microplacas |
| Tipo de producto | Supresor de fondo para ensayos de células vivas |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.