Learn More
Invitrogen™ APF (Hydroxyl Radical, Hypochlorite or Peroxynitrite Sensor)
Código de producto. 10729423
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
470 μL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10729423 470 μL cada uno
1 options
Código de producto. 10729423 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A36003
 Artículo restringido
En stock
Si se utilizan juntos, estos dos indicadores ROS pueden detectar selectivamente el anión hipoclorito
Aminophenyl fluorescein (APF) and hydroxyphenyl fluorescein (HPF, H36004), two reactive oxygen species (ROS) indicators developed by T. Nagano, offer greater specificity and stability than dichlorodihydrofluorescein diacetate (H2DCFDA, D399). APF and HPF show limited non-selective reactivity and relatively high resistance to light-induced oxidation. Both of these new fluorescein derivatives are nonfluorescent until they react with the hydroxyl radical or peroxynitrite anion; APF will also react with the hypochlorite anion. Together, these two ROS indicators can selectively detect hypochlorite anion. Upon oxidation, both APF and HPF exhibit bright green fluorescence (excitation/ emission maxima ∼490/515 nm), making them compatible with any instrument that can detect fluorescein.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 470 μL
Para utilizar con (aplicación) ROS
Método de detección Fluorescence
Tipo de producto ROS Indicator
Excitation Wavelength Range 490 nm
Intervalo de longitud de onda de emisión 515 nm