Learn More
Invitrogen™ Amplex™ Red Sphingomyelinase Assay Kit
Descripción
The Amplex™ Red Sphingomyelinase Assay Kit provides a sensitive, rapid, and simple fluorometric method for detecting very low concentrations of sphingomyelinase using a fluorescence microplate reader or fluorometer.
El kit de ensayo de esfingomielinasa Amplex Red constituye un método fluorimétrico sensible, rápido y sencillo para detectar concentraciones muy bajas de esfingomielinasa mediante un lector de microplacas de fluorescencia o fluorímetro. En este ensayo de acoplamiento enzimático, la actividad de esfingomielinasa se supervisa indirectamente usando 10-acetil-3,7-dihidroxifenoxacina (reactivo Amplex Red), una sonda fluorogénica sensible para el peróxido de hidrógeno. La esfingomielinasa hidroliza la esfingomielina para producir ceramida y fosforilcolina. Se añade fosfatasa alcalina, que hidroliza la fosforilcolina para formar la colina. La colina se oxida mediante la colina oxidasa para formar betaína y peróxido de hidrógeno. En presencia de la peroxidasa de rábano picante, el peróxido de hidrógeno reacciona con el reactivo Amplex Red en una proporción estequiométrica 1:1 para crear un producto altamente fluorescente, la resorufina. Como la resorufina tiene unos valores máximos de absorción y emisión de fluorescencia de alrededor de 571 nm y 585 nm respectivamente, hay poca interferencia de autofluorescencia en la mayoría de las muestras biológicas.
- Detecta niveles de actividad de esfingomielinasa de tan solo 80 μU/ml en un volumen de ensayo de 200 μl.
- Su formato permite realizar varias mediciones en un punto de tiempo
- Diseñado para una mínima interferencia autofluorescente
- También hay disponibles diseños de ensayos y envases personalizados
Utilice ensayos Amplex Red para una amplia gama de investigaciones
Hay disponible una amplia variedad de ensayos Amplex Red para el estudio de la señalización de células y lípidos, la neurobiología, el funcionamiento de procesos inflamatorios e inmunitarios, y el metabolismo. También ofrecemos el reactivo Amplex UltraRed, un reactivo de segunda generación que proporciona una mayor sensibilidad y una fluorescencia más brillante, así como el reactivo de parada Amplex Red/UltraRed. El reactivo de parada Amplex Red/UltraRed ofrece comodidad y control, ya que permite terminar la reacción de generación de la señal de fluorescencia en un momento determinado por el usuario. Después de añadir el reactivo de parada, la señal de fluorescencia permanece estable durante al menos tres horas.
Ensayos de actividad de enzimas y proteínas, actividad de lipasa y fosfopolipasa, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Enzyme and Metabolic Activity |
| Para utilizar con (equipo) | Fluorímetro, Lector de microplacas |
| Tipo de producto | Kit de ensayo de esfingomielinasa Red |
| Tipo de colorante | Amplex Red |
| Excitation Wavelength Range | 570 to 585 nm |
| Formato | 96-well Plate |
| Línea de productos | Amplex |
| Cantidad | 500 ensayos |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Amplex Red Sphingomyelinase Assay Kit
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol, .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-.omega.-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)