Learn More
Invitrogen™ Reactivo Amplex™ Red
Código de producto. 10737474
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
5 x 1 mg
10 x 10 mg
Tipo de colorante:
Amplex Red
Amplex UltraRed
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de colorante Tamaño de la unidad
10737474 5 x 1 mg Amplex UltraRed 5 miligramos
11519056 5 mg Amplex Red 5 miligramos
11574027 10 x 10 mg Amplex Red 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10737474 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A36006
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Una sonda altamente sensible y estable para H2O2
The Amplex Red and Amplex UltraRed reagents are highly sensitive and stable fluorescent probes for the detection of hydrogen peroxide (H2O2) and ideal fluorogenic substrates for peroxidase. These reagents can be used for solution-based assays to detect the activity of H2O2 released from biological samples or with HRP-based ELISA applications. The Amplex UltraRed reagent is an improved version of Amplex Red that is brighter and more sensitive to peroxidase with less pH sensitivity compared to the Amplex Red reagent.
  • Ofrece una fluorescencia más brillante y un aumento de la sensibilidad por mol en peroxidasa o ensayos enzimáticos con peroxidasa
  • Es menos sensible al pH y muestra una mayor estabilidad en presencia de peróxido de hidrógeno (H2O2) o tioles, como el ditiotreitol (DTT)
Desarrolle su propio inmunoensayo, análisis celular, viabilidad, proliferación y función celulares, adquisición de imágenes celulares, ensayos de actividad enzimática y proteica, cribado masivo de información (HCS), inmunoensayos, estrés nitrooxidativo, actividad de la oxidasa y peroxidasa, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, especies reactivas de oxígeno, inmunoensayo listo para su uso
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store in freezer (-5°C to -30°C).
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (aplicación) Enzyme and Metabolic Activity
Para utilizar con (equipo) Fluorometer, Microplate Reader
Tipo de producto Red Hydrogen Peroxide
Tipo de colorante Amplex UltraRed
Formulario Sólido
Línea de productos Amplex
Cantidad 5 x 1 mg
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Sustrato HRP (Horseradish Peroxidase) Substrate
Tipo de sustrato Chemical substrate
Aplicación validada Cell Analysis
Longitud de onda de excitación 568 nm
Longitud de onda de emisión 581 nm