Learn More
Invitrogen™ Amplex™ Red Phosphatidylcholine-Specific Phospholipase C Assay Kit
Descripción
El kit de ensayo de fosfolipasa C específica de fosfatidilcolina Amplex Red proporciona un método sensible para detectar la actividad de fosfolipasa C específica de fosfatidilcolina (PC-PLC) mediante un lector de microplacas de fluorescencia o un fluorímetro. En este ensayo de acoplamiento enzimático, la actividad de PC-PLC se supervisa indirectamente usando 10-acetil-3,7-dihidroxifenoxacina (reactivo Amplex Red), una sonda fluorogénica sensible para el peróxido de hidrógeno. La PC-PLC convierte la fosfatidilcolina (lecitina) en fosfocolina y diacilglicerol. Se añade fosfatasa alcalina, que hidroliza la fosforilcolina para formar la colina. La colina se oxida mediante la colina oxidasa para formar betaína y peróxido de hidrógeno. En presencia de la peroxidasa de rábano, el peróxido de hidrógeno reacciona con el reactivo Amplex Red en una proporción estequiométrica 1:1 para crear un producto altamente fluorescente, la resorufina. Como la resorufina tiene unos valores máximos de absorción y emisión de fluorescencia de alrededor de 571 nm y 585 nm respectivamente, hay poca interferencia de autofluorescencia en la mayoría de las muestras biológicas.
- Detecta niveles de actividad de fosfolipasa-C de tan solo 0,2 mU/ml
- Su formato permite realizar varias mediciones en un punto de tiempo
- Diseñado para una mínima interferencia autofluorescente
- También hay disponibles diseños de ensayos y envases personalizados
Utilice ensayos Amplex Red para una amplia gama de investigaciones
Hay disponible una amplia variedad de ensayos Amplex Red para el estudio de la señalización de células y lípidos, la neurobiología, el funcionamiento de procesos inflamatorios e inmunitarios, y el metabolismo. También ofrecemos el reactivo Amplex UltraRed, un reactivo de segunda generación que proporciona una mayor sensibilidad y una fluorescencia más brillante, así como el reactivo de parada Amplex Red/UltraRed. El reactivo de parada Amplex Red/UltraRed ofrece comodidad y control, ya que permite terminar la reacción de generación de la señal de fluorescencia en un momento determinado por el usuario. Después de añadir el reactivo de parada, la señal de fluorescencia permanece estable durante al menos tres horas.
Ensayos de actividad de enzimas y proteínas, actividad de lipasa y fosfopolipasa, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayo de fosfolipasa C específica de fosfatidilcolina |
| Para utilizar con (equipo) | Fluorímetro, Lector de microplacas |
| Tipo de producto | Kit de ensayo de fosfolipasa C específica de fosfatidilcolina Red |
| Tipo de colorante | Otras etiquetas o colorantes |
| Formato | Cubetas, placa de 96 pocillos |
| Línea de productos | Amplex |
| Cantidad | 500 ensayos |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |