Learn More
Invitrogen™ Amplex™ Red Catalase Assay Kit
Descripción
- Proporciona un método fluorométrico sencillo y sensible para detectar cantidades tan bajas como 50 mU/ml de actividad de catalasa en sistemas purificados y en volúmenes de ensayo de 100 μl
Descubrimiento y desarrollo de fármacos, ensayos de actividad enzimática y proteica, actividad de la oxidasa y peroxidasa, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, identificación y validación de dianas y secuencias líder
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Método de detección | Absorbencia, intensidad de la fluorescencia |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayo de catalasa |
| Tipo de producto | Ensayo de catalasa |
| Línea de productos | Amplex |
| Cantidad | 400 ensayos |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Propiedades de sustrato | Sustrato químico |
| Tipo de sustrato | Sustrato de HRP (peroxidasa de rábano picante), sustrato de catalasa |
| Enzima diana | Catalasa |