Learn More
Invitrogen™ Vybrant™ Alexa Fluor™ 488 Lipid Raft Labeling Kit
Código de producto. 10666733
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
10666733 1 kit cada uno
1 options
Código de producto. 10666733
Marca: Invitrogen™ V34403
Proporciona un etiquetado fluorescente cómodo, fiable y extremadamente brillante de balsas lipídicas en células vivas
Los kits de etiquetado de balsas lipídicas Vybrant incluyen la subunidad B (CT-B) de la toxina del cólera etiquetada con los colorantes verde fluorescente Alexa Fluor 488, el naranja fluorescente Alexa Fluor 555 o el rojo fluorescente Alexa Fluor 594, así como un anticuerpo que reconoce específicamente CT-B. Los kits también incluyen una solución 10X de solución salina tamponada con fosfato (10X PBS), pH 7,2 e instrucciones detalladas.
Análisis celular, estructura celular, seguimiento y rastreo de células, balsas lipídicas, seguimiento de organelos
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz.
Cantidad 1 kit
Línea de productos Alexa Fluor
Subtipo de proteína La toxina del cólera
Condiciones de envío Hielo húmedo
Tipo de etiqueta Colorantes Alexa Fluor
Tipo de producto Kit de etiquetado de grandes cantidades de lípidos
SubCellular Localization Cell Membranes and Lipids