Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 647 Decapack Set
Código de producto. 10173802
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 juego
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10173802 1 juego 1 set
1 options
Código de producto. 10173802 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A32757
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
En un práctico envase de un solo uso
El paquete de diez viales de colorante reactivo Alexa Fluor™ 647 está optimizado para su uso con técnicas de etiquetado de aminoalilo. El embalaje de un solo uso del colorante reactivo elimina la necesidad de alícuotas a granel, proporcionando comodidad y asegurando la máxima actividad de los colorantes. El colorante Alexa Fluor 647 especialmente empaquetado es compatible con nucleótidos modificados con aminoalilo dUTP y aminoalilo UTP, así como con la mayoría de los kits de etiquetado disponibles comercialmente a base de aminoalilo. Uso con técnicas de etiquetado de aminoalilo.
Matriz CGH, purificación y análisis de ADN y ARN, marcado de ADN, etiquetado de matrices de expresión, análisis de expresión génica y genotipado, identificación de genotipos y perfiles genómicos, análisis de micromatrices, etiquetado de ácidos nucleicos y síntesis de oligos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Colorante reactivo
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz.
Etiqueta o tinte Colorante Alexa Fluor
Método de etiquetado Etiquetado indirecto
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Línea de productos Alexa Fluor
Cantidad 1 juego