Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 647 ATP (Adenosine 5'-Triphosphate, Alexa Fluor™ 647 2'-(or-3')-O-(N-(2-Aminoethyl) Urethane), Hexa(Triethylammonium) Salt)
Código de producto. 10768994
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10768994 100 μl cada uno
1 options
Código de producto. 10768994 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A22362
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Colorante fluorescente rojo lejano brillante
Alexa Fluor 647 adenosina 5'trifosfato (Alexa Fluor 647 ATP) es un isómero mixto compuesto por el fluoróforo Alexa Fluor 647, un colorante fluorescente rojo lejano excepcionalmente brillante conectado a la posición 2' o 3' del anillo de ribosa a través de un enlazador aminoetilcarbamoil.
Ensayos de actividad de enzimas y proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto ATP 647
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz.
Condiciones de envío Hielo húmedo
Concentración 5 mM
Etiqueta o tinte Alexa Fluor™ 647
Cantidad 100 μl
Línea de productos Alexa Fluor