Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 647-aha-dUTP, 1 mM in TE buffer
Código de producto. 10173612
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
10173612 50 μl cada uno
1 options
Código de producto. 10173612 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A32763
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para conjugados más brillantes
Los nucleótidos marcados 5-aminohexilacrilamido-dUTP (aha-dUTP) se modifican en la posición C-5 de la uridina con un único enlace de hexilacrilamida, que sirve como separador entre el nucleótido y el tinte. Este espaciador reduce las interacciones entre el nucleótido y el tinte, lo que da como resultado conjugados más brillantes y mayor accesibilidad al hapteno para los reactivos de detección secundarios. Los nucleótidos marcados pueden usarse para generar sondas de hibridación de ácidos nucleicos etiquetados para muchas aplicaciones de biología molecular y citogenética molecular, incluyendo técnicas multicolores.
Matriz CGH, purificación y análisis de ADN y ARN, marcado de ADN, análisis de expresión génica y genotipado, identificación de genotipos y perfiles genómicos, etiquetado de ácidos nucleicos y síntesis de oligos
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Nucleótido etiquetado
Concentración 1 mM
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz.
Etiqueta o tinte Colorante Alexa Fluor
Modificación AHA (5-aminohexilacrilamido)
Condiciones de envío Hielo húmedo
Línea de productos Alexa Fluor
Para utilizar con (aplicación) Biología molecular
Cantidad 50 μl