Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 647-aha-dCTP
Código de producto. 10163902
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10163902 50 μl cada uno
1 options
Código de producto. 10163902 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A32771
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Para una mejor resolución de los ensayos de expresión génica de micromatrices de dos colores
Los colorantes Alexa Fluor™ 647, utilizados para etiquetar nucleótidos, son compatibles con los escáneres de micromatrices más comunes y proporcionan mejores valores de correlación de señal (R2) que el par de colorantes espectralmente similares Cy™3 y Cy5, mejorando la resolución de los ensayos de expresión de genes de micromatrices de dos colores en los cambios de expresión 1,3 veces mayor. Los colorantes Alexa Fluor excepcionalmente brillantes y fotoestables también son esencialmente insensibles al pH y son altamente solubles en agua.
Matriz CGH, purificación y análisis de ADN y ARN, marcado de ADN, análisis de expresión génica y genotipado, identificación de genotipos y perfiles genómicos, etiquetado de ácidos nucleicos y síntesis de oligos
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Nucleótido etiquetado
Concentración 1 mM
ensayo Ensayo de expresión génica de micromatrices
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz.
Etiqueta o tinte Colorante Alexa Fluor
Método de etiquetado Etiquetado directo
Modificación AHA (5-aminohexilacrilamido)
Condiciones de envío Hielo húmedo
Línea de productos Alexa Fluor
Cantidad 50 μl