Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 555 Decapack Set
Código de producto. 10665533
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 juego
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10665533 1 juego 1 set
1 options
Código de producto. 10665533 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A32756
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
En un práctico envase de un solo uso
El paquete de diez viales de colorante reactivo Alexa Fluor 555 está optimizado para su uso con técnicas de etiquetado de aminoalilo. El envase de un solo uso del colorante reactivo elimina la necesidad de usar alícuotas de colorantes a granel, lo cual es cómodo y asegura la máxima actividad de los colorantes. El colorante Alexa Fluor 555 especialmente envasado es compatible con nucleótidos modificados con aminoalilo dUTP y aminoalilo UTP, así como con la mayoría de los kits de etiquetado disponibles comercialmente a base de aminoalilo. Uso con técnicas de etiquetado de aminoalilo.
Matriz CGH, purificación y análisis de ADN y ARN, marcado de ADN, etiquetado de matrices de expresión, análisis de expresión génica y genotipado, identificación de genotipos y perfiles genómicos, análisis de micromatrices, etiquetado de ácidos nucleicos y síntesis de oligos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Colorante reactivo
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz.
Etiqueta o tinte Colorante Alexa Fluor
Método de etiquetado Etiquetado indirecto
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Línea de productos Alexa Fluor
Cantidad 1 juego