Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 555 and Alexa Fluor™ 647 Reactive Dye Decapacks, for microarrays, includes A32756 and A32757 decapacks
Código de producto. 10163802
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 juego
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10163802 1 juego 1 set
1 options
Código de producto. 10163802 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A32755
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
En un práctico envase de un solo uso
El paquete de diez viales de colorante reactivo Alexa Fluor™ 555 y 647 está optimizado para su uso con técnicas de etiquetado de aminoalilo. El envase de un solo uso de los colorantes reactivos elimina la necesidad de usar alícuotas de colorantes a granel, lo cual es cómodo y asegura la máxima actividad de los colorantes. Los colorantes Alexa Fluor especialmente envasados son compatibles con nucleótidos modificados con aminoalil-dUTP y aminoalil-UTP, así como con la mayoría de los kits de etiquetado disponibles comercialmente con base de aminoalilo. Uso con técnicas de etiquetado de aminoalilo.
Matriz CGH, purificación y análisis de ADN y ARN, marcado de ADN, etiquetado de matrices de expresión, análisis de expresión génica y genotipado, identificación de genotipos y perfiles genómicos, análisis de micromatrices, etiquetado de ácidos nucleicos y síntesis de oligos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Colorante reactivo
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz.
Etiqueta o tinte Colorante Alexa Fluor
Método de etiquetado Etiquetado indirecto
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Línea de productos Alexa Fluor
Cantidad 1 juego