Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 488 Reactive Dye Decapack, for microarrays
Descripción
El paquete de diez viales de colorante reactivo Alexa Fluor™ es un colorante succinimidilo éster especialmente envasado para el etiquetado de muestras de ADN o ARN que se han modificado mediante la incorporación de aminoalil-dUTP (n.º cat. A21664) o aminohexilacrilamido-dUTP (n.º A32761). Cada lote de envasado se somete a pruebas rigurosas para determinar la capacidad de etiquetar ADN modificado con aminoalilo a niveles altos y uniformes.
CGH de matrices, purificación y análisis de ADN y ARN, etiquetado de ADN, etiquetado de matrices de expresión, análisis de expresión génica y genotipado, perfiles genómicos y genotipado, análisis de micromatrices, etiquetado de ácidos nucleicos y síntesis de oligonucleótidos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Colorante reactivo |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz. |
| Etiqueta o tinte | Colorante Alexa Fluor |
| Método de etiquetado | Etiquetado indirecto |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Línea de productos | Alexa Fluor |
| Cantidad | 1 juego |