Learn More
Invitrogen™ Naranja de acridina (10 mg/ml en agua)
Código de producto. 11504047
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 ml
Tamaño de la unidad:
10 ml
11504047 10 ml 10 ml
1 options
Código de producto. 11504047 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A3568
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Colorante fijador de ácido nucleico con permeabilidad celular
La naranja de acridina emite fluorescencia verde cuando está unida a ADNbc y fluorescencia roja cuando está unida a ADNmc o ARN. Esta característica única hace que la naranja de acridina sea útil para los estudios del ciclo celular. La naranja de acridina también se ha utilizado como colorante lisosómico. Este colorante está disponible en solución (A-3568).
Apoptosis, análisis celular, ciclo celular, estructura celular, seguimiento y rastreo celular, viabilidad celular y citotoxicidad, viabilidad celular, proliferación y función, fragmentación de ADN, núcleo, envoltura nuclear y nucléolos, rastreo de organelos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Naranja
Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (2 °C a 8 °C) y proteger de la luz.
Intervalo de longitud de onda de excitación 460/650 (ARN)
Tipo de colorante Permeabilidad celular
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia
Cantidad 10 ml
Método de detección Fluorescente
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de etiqueta Fluorescent Dye
Tipo de producto Tinte
Sub Cellular Localization Nucleicos, ácidos nucleicos, Nucleus