Learn More
Invitrogen™ Molecular Probes™ 1,2-Bis-(1-Pyrenebutanoyl)-sn-Glycero-3-Phosphocholine
Código de producto. 10236442
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10236442 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 10236442 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor B3781
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Can be used as substrate for phospholipase A1 or A2
The bis-pyrenyl phospholipase substrate, 1,2-bis-(1-pyrenebutanoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine emits at ∽470nm, indicating that the adjacent pyrene fluorohopres are forming excited-state dimers. Phospholipase A-mediated hydrolysis separates the fluorophores, which then emit as monomers at ∽380nm.
Cell Analysis, Cell Metabolism, Cell Viability, Proliferation & Function, Cellular Imaging, Immunofluorescence (IF), Immunofluorescence Staining & Detection
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 mg
Conjugado Other Labels or Dyes
Tipo de producto Phospholipids