Descripción
- Somete ósmosis inversa
- Cumple USP y especificaciones EPTest
- Sin ARNasa ni ADNasa
- Adecuado para cell-culture aplicaciones en biología molecular
- Almacenamiento prolongado cuando se gestiona correctamente bajo condiciones definidas
- PH: de 5,0 a 7,0
- Apariencia: Solución clara
- Endotoxinas: prueba < 0,05 EU/mL
- Detección de DNasa: No detectada
- Detección RNasa: No detectada
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Water |
| Peso molecular (g/mol) | Unknown |
| Porcentaje de pureza | Desconocido |
| Grado | Cultivo celular/Biología molecular |
| Envase | Frasco |
| Cantidad | 500 mL |