Learn More
Agua biológica molecular, Waternation
Código de producto. 30130303 Tienda Waternation Medical Division Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 100 mL
10 x 500 mL
6 x 1000 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
5 litros
6 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30130303 10 x 100 mL 1 litro
30130297 10 x 500 mL 5 litros
30130300 6 x 1000 mL 6 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30130303 Proveedor Waternation N.º de proveedor MLG1100/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.40€
    76.52€ / 1 litros
    Ahorro 36.88€
    32% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
El agua biológica molecular no contiene nucleasas, endotoxinas ni partículas de agua. Cumple los requisitos de ASTM D1193-06.
  • Listo para su uso
  • Sin aditivos químicos
  • Trazabilidad de lotes
  • Certificado de conformidad y análisis
  • Reducir los costosos fallos de pruebas debido a impurezas
  • Alto rendimiento
  • Alta precisión
  • Suprimir las reacciones secundarias que forman agua
  • Proporcionar un rendimiento consistente en muchos tipos de muestras
La gama MLG, un conjunto integral de cinco aguas puras de alto grado, en tamaños surtidos, que van desde aguas desionizadas simples hasta grados de biología molecular, satisfaciendo la mayoría de los usos de laboratorio de agua pura.
CAS 7732-18-5
Fórmula molecular H2O
Peso molecular (g/mol) 18.02
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC refrigeración
SMILES O
Especificaciones
pH 7
Conductividad 0,1 μS/cm
Grado Biología molecular
Envase PET Botella de plástico
Certificado de análisis Sí
Cantidad 10 x 100 mL
Para utilizar con (aplicación) Pruebas de anticuerpos