Learn More
Erlab™ Molecode A
Código de producto. 15514520 Tienda Erlab Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Campana extractora inteligente Captair
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15514520 Campana extractora inteligente Captair cada uno
1 options
Código de producto. 15514520 Proveedor Erlab™ N.º de proveedor I0699000002
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-02-2027
Erlab™ Molecode A es una alarma de detección de saturación para filtros de amplio espectro.
  • Equipos requeridos por la clase I de la norma AFNOR NF X 15-211: 2009
  • Una celda situada en la cámara de muestreo permite la detección automática de la saturación del filtro por ácidos
  • Una segunda celda se coloca en contacto con el entorno del laboratorio indica una posible contaminación del aire ambiente
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Campana extractora inteligente Captair
Tipo de producto Alarma de detección de saturación
Para utilizar con (aplicación) Detección de ácidos