Learn More
Honeywell™ Mascarilla de copa moldeada 5211 XL-FFP2 NR D con válvula
Descripción
- Forma rígida: La forma se mantiene incluso en entornos de carga húmedos y pesados.
- Cierre en punta hipoalergénico ultrasuave Willtech™ con propiedades de absorción y un película de sellado ajustada para una comodidad excepcional y un ajuste perfecto.
- Puente nasal preformado y de color para ahorrar tiempo cuando se ajuste la máscara e identificar al instante el nivel de protección.
- Gran volumen interno para poder comunicarse y respirar fácilmente.
- Válvula de exhalación protegida con un diseño exclusivo para mejorar la protección y la comodidad de respiración.
- Válvula de exhalación de alta calidad para facilitar la respiración sin esfuerzo durante períodos de uso prolongado.
- Correas elásticas dobles, ultraflexibles y resistentes, grapadas fuera de la zona de filtrado para evitar cualquier riesgo de fugas.
- El respirador ligero (15 g) reduce la fatiga.
- Sin látex, sin silicona, sin PVC.
- Prueba de Dolomita.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Categoría EC EPI:3, QA:ISO 9001/2000, Declaración CE, EN 149:2001+A1:2009 |
| Desechables | Un solo uso |
| Tipo de filtro | FFP2 |
| Tipo de producto | Particulate Respirator |
| Tamaño | XL |
| Con válvula de exhalación | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Agricultura, automoción, construcción, alimentación, hierro/acero, minería, textiles, industrias madereras |
| Incluye | Válvula, correas dobles elásticas |
| Sin látex | Sí |
| Cantidad | 20/caja, 200/paquete |
| Mostrar más |