Learn More
Tork Loción líquida hidratante para manos
Código de producto. 30243814 Tienda Tork Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
8 paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 8
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30243814 8 paq. paquete de 8
1 options
Código de producto. 30243814 Proveedor Tork N.º de proveedor 420202
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Loción sin perfume de rápida absorción para una sensación no grasa.
  • Esta loción sin perfume tiene una fórmula dermatológicamente probada, un pH agradable para la piel y una mezcla de aceite de canola, glicerina y pantenol.
  • Ayuda a mantener el equilibrio de hidratación de la piel.
  • De rápida absorción para una sensación no grasa.
  • Ahorre tiempo al personal con una recarga sin esfuerzo certificada por la Asociación Sueca de Reumatología.
  • Asociación, probada según la prueba Design for All, publicada en la revista sueca
  • Revista de investigación en diseño, 2011
  • Ayude a garantizar una buena higiene de las manos: la botella sellada de fábrica con una nueva bomba para cada recarga ayuda a reducir el riesgo de contaminación y protege las fórmulas hasta las manos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Desinfectante líquido de manos
Color Blanco
Formulario Loción
Certificaciones/conformidad Etiqueta ecológica nórdica
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 392 x 196 x 184 mm
Desechables Un solo uso
Sin látex Sí
Longitud (imperial) 15,43 in
Longitud (métrico) 392 mm
Envase Frasco de plástico
Cantidad 8 paq.
Esterilidad No estéril
Volumen (imperial) 475 ml
Volumen (métrico) 475 mL
Peso (imperial) 17,81 onzas.
Peso (métrico) 505 g