Learn More
A&D Weighing Analizadores de humedad serie M, 51 g x 0,005 g
Código de producto. 16681222
Cambiar vista
Click to view available options
Legibilidad:
0,005 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Legibilidad Tamaño de la unidad
16681222 0,005 g cada uno
1 options
Código de producto. 16681222 Proveedor A&D Weighing N.º de proveedor ML50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2734.12€
    2382.10€ / paquete de 1
    Ahorro 352.02€
    12% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 15-02-2027
Lámpara halógena recta y filtro SRA (Secondary Radiation Assist) A&D con diseño exclusivo que reduce el tiempo de medición. El manipulador de plato ergonómico elimina los contratiempos, como quemaduras al meter o sacar una bandeja de muestras caliente de la unidad desde cualquier lado.
  • Calentamiento rápido y uniforme con lámpara halógena y filtro SRA con diseño exclusivo que evita las zonas calientes
  • Alta repetibilidad con tecnología SHS (sensor superhíbrido)
  • Tartrato de sodio dihidrato para verificar la precisión
  • Función de memoria (para poder guardar/recuperar configuraciones, así como resultados de mediciones)
  • Cinco programas de medición (modo estándar, automático, rápido, temporizador y manual)
  • Pantalla VFD grande y de fácil lectura
  • Interfaz RS-232C de serie
  • Medición del contenido líquido o sólido
Especificaciones
Requisitos eléctricos 110/120 V, 3 A, 50/60 Hz
Legibilidad 0,005 g
Tipo de pantalla VFD grande
Tipo de conexión RS-232 C
Fondo (métrico) 320 mm
Descripción Fuente de calor: Lámpara halógena (tipo recto, 400 vatios máx., 5000 horas)
Capacidad 51 g
Altura (métrico) 173 mm
Intervalo de temperatura (imperial) De 41° a 104 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 5 °C a 40 °C
Tipo Analizador de humedad
Peso (métrico) 6 kg
Anchura (métrico) 215 mm