Learn More
Kern Sohn Determinador de humedad DLB 160-3A
Código de producto. 17361563
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
160 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
17361563 160 g cada uno
1 options
Código de producto. 17361563 Proveedor Kern Sohn N.º de proveedor DLB 1603A
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Moisture analyzer equipped with graphics display.
  • Se puede trabajar de forma rápida y eficiente gracias a la pantalla gráfica
  • Pantalla LCD gráfica retroiluminada, altura de dígitos 11 mm
  • 6 teclas directas para el acceso rápido a las funciones principales. Pantalla de inicio:
  • Pantalla de inicio:
    • Menú principal
    • Iniciar proceso de desecación
    • Seleccionar temperatura de desecación
    • Seleccione el criterio de desconexión
    • Puesta a cero/Tarar
    • Stand-by
  • Durante la medición:
    • Temperatura actual
    • Perfil de calentamiento actual
    • Criterio de desconexión activa
    • Interrumpir proceso de desecación
    • Continuar con el proceso de desecación
    • Indicar parámetro de desecación actual
    • Conmutación de la unidad del indicador de resultados
  • Tras finalizar la medición:
    • Salir del programa de desecación
    • Imprimir protocolo de medición
    • Activar/desactivar/editar parámetro GLP
    • Mostrar resultado en detalle
    • Conmutación de la unidad del indicador de resultados
  • Luz halógena de vidrio de cuarzo de 400 W
  • Orientaciones para el operador en 6 idiomas (DE, EN, FR, IT, ES, PT)
  • Tara automática al inicio de una medición cerrando la tapa
  • El último valor medido permanece en el display hasta que sea sobrescrito por un nuevo valor de medición
  • GLP interno; impresión de identificador de balanza, identificador de proyecto, identificador de usuario, valores determinados del proceso de desecación, etc.
  • 10 platillos de muestras incluidos
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro
Especificaciones
Descripción Readout 0.001 g
Capacidad 160 g