Learn More
Kern Sohn Determinador de humedad DBS 60-3
Código de producto. 17351563
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
60 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
17351563 60 g cada uno
1 options
Código de producto. 17351563 Proveedor Kern Sohn N.º de proveedor DBS 603
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Moisture analyzer equipped with graphics display.
  • Tip: Adecuado para muestras con bajo contenido de humedad, p.ej. plásticos
  • Pantalla gráfica retroiluminada, altura de dígitos 15 mm
    • Proceso de desecación activo
    • Tiempo de desecación antecedente
    • Temperatura actual
    • Unidad del indicador de resultados
    • Cuota de humedad actual en %
    • Perfil de calentamiento activo
  • Luz halógena de vidrio de cuarzo de 400 W
  • Excelente control de temperatura gracias a la tecnología halógena, adecuada para muestras sensibles a la temperatura
  • Memoria interna para la ejecución automática de 10 programas de desecación completos y 100 procesos de desecación realizados
  • El último valor medido permanece en el display hasta que sea sobrescrito por un nuevo valor de medición
  • Protección con contraseña para evitar la manipulación de los ajustes, datos, etc. almacenados.
  • Denominación de hasta 99 muestras, en dos fases, programable libremente, se pondrá en el protocolo de medición
  • Indicador de fecha y hora de serie
  • Interfaz USB para transmitir datos de pesaje al ordenador, impresora etc. *Solo se puede utilizar junto con el accesorio de KERN DBS-A02.
  • 10 platillos de muestras incluidos
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro
Especificaciones
Descripción Readout 0.001 g
Capacidad 60 g