Learn More
Kern Sohn Determinador de humedad DAB 100-3
Código de producto. 16864196
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
110 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
16864196 110 g cada uno
1 options
Código de producto. 16864196 Proveedor Kern Sohn N.º de proveedor DAB1003
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Moisture analyzer equipped with graphics display.
  • Pantalla LCD gráfica retroiluminada, altura de dígitos 14 mm
    • Proceso de desecación activo
    • Perfil de calentamiento activo
    • Criterio de desconexión activa
    • Tiempo de desecación antecedente
    • Temperatura actual
    • Cuota de humedad actual en %
  • Luz halógena de vidrio de cuarzo de 400 W
  • Mirilla para poder ver las muestras, muy útil al realizar el ajuste inicial
  • Memoria interna para la ejecución automática de 15 programas de desecación completos y 5 procesos de desecación realizados
  • El último valor medido permanece en el display hasta que sea sobrescrito por un nuevo valor de medición
  • 50 platillos de muestras incluidos
Especificaciones
Descripción Readout 0.001 g
Capacidad 110 g