Learn More
Ohaus™ Analizador de humedad MB25
Código de producto. 10739448 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
110 g
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
10739448 110 g 1 PCS
1 options
Código de producto. 10739448 Proveedor Ohaus™ N.º de proveedor 80252472
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2085.00€
    1521.84€ / paquete de 1
    Ahorro 563.16€
    27% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Determina con precisión el contenido de humedad, el porcentaje de sólidos y ofrece un pesaje preciso ajustado a un valor inmejorable. El analizador de humedad MB25 de Ohaus™ ofrece la combinación ideal de resultados y valor.
  • Pantalla LCD retroiluminada de gran tamaño
  • Puerto RS232 estándar
  • Cable de alimentación incluido
  • 110 g de capacidad
  • Legibilidad de 0,005 g/0,05 %
  • Calefacción halógena
  • Carcasa de ABS, soporte de bandeja de metal, manipulador de bandejas de metal, cubierta en uso
  • 3 criterios de desconexión (manual, temporizado o automático), 1 perfil de calefacción estándar, rango de calefacción de 50° a 160°C (incrementos de 5°)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Modelo MB25
Material Carcasa de ABS, soporte de plato metálico, manipulador de platos metálicos
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 280,00 x 165,00 x 127,000 mm
Tipo de pantalla LCD digital
Tipo de conexión RS232 (incluido)
Fondo (métrico) 280,00 mm
Capacidad 110 g
Para utilizar con (aplicación) En un laboratorio de contrato, planta de tratamiento de aguas residuales
Altura (imperial) 5 in
Altura (métrico) 127,000 mm
Longitud (imperial) 11 in
Longitud (métrico) 280,00 mm
Peso neto (imperial) 5,000 lb
Peso neto (métrico) 2,100 kg
Intervalo de temperatura (métrico) De 50 °C a 160 °C,
Tipo Analizador de humedad
Anchura (imperial) 6,5 in
Anchura (métrico) 165,00 mm