Learn More
Moguisteine, TRC
Código de producto. 30476378
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30476378 100 mg 100 miligramos
30474938 1 g 1 g
30465830 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30476378 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM486450100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119637-67-1
Fórmula molecular C16H21NO5S
Peso molecular (g/mol) 339.41
Sinónimo (+/-)-2-[(2-Methoxyphenoxy)methyl]-beta-oxo-3-thiazolidinepropanoic Acid Ethyl Ester
Nombre IUPAC Etil 3-[2-[(2-metaxifenoxi)metilo]-1,3-tiozolidina-3-il]-3-oxopropanoato
SMILES CCOC(=O)CC(=O)N1CCSC1COc2ccccc2OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Moguisteine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H21NO5S/c1-3-21-16(19)10-14(18)17-8-9-23-15(17)11-22-13-7-5-4-6-12(13)20-2/h4-7,15H,3,8-11H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.114