Learn More
Moguisteine, MedChemExpress
Código de producto. 16458346
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16458346 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16458346 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0505
MedChemExpress Moguisteine(BBR-2173) is a novel peripheral non-narcotic antitussive drug.
Moguisteine(BBR-2173) is a novel peripheral non-narcotic antitussive drug.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Moguisteine
CAS 119637-67-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H21NO5S
Cantidad 100 mg
Sinónimo BBR-2173
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (294.63 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC=CC=C1OCC2N(C(CC(OCC)=O)=O)CCS2
Peso molecular (g/mol) 339.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.41
Porcentaje de pureza 99.44%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death