Learn More
Mogrol, MedChemExpress
Código de producto. 16489278
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16489278 10 mg 10 miligramos
16481708 5 mg 5 miligramos
16472589 1 mg 1 miligramo
16443956 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16489278 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN2312
MedChemExpress Mogrol is a biometabolite of mogrosides, and acts via inhibition of the ERK1/2 and STAT3 pathways, or reducing CREB activation and activating AMPK signaling.
Mogrol is a biometabolite of mogrosides, and acts via inhibition of the ERK1/2 and STAT3 pathways, or reducing CREB activation and activating AMPK signaling.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mogrol
CAS 88930-15-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H52O4
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (104.88 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1(C)[C@@H](O)CC[C@@]2([H])[C@]3(C)[C@H](O)C[C@]4(C)[C@@H]([C@H](C)CC[C@@H](O)C(C)(O)C)CC[C@](C)4[C@]3([H])CC=C12
Peso molecular (g/mol) 476.73
Formula Weight (peso de la fórmula) 476.73
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease