Learn More
Clorhidrato de moexiprilato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Moexiprilat hydrochloride |
| CAS | 82586-57-0 |
| Fórmula molecular | C25 H30 N2 O7 . Cl H |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 3-Isoquinolinecarboxylic acid, 2-[(2S)-2-[[(1S)-1-carboxy-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-, monohydrochloride, (3S)- (9CI), 3-Isoquinolinecarboxylic acid, 2-[2-[(1-carboxy-3-phenylpropyl)amino]-1-oxopropyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-, monohydrochloride, [3S-[2[R*(R*)],3R*]]- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H30N2O7.ClH/c1-15(26-19(24(29)30)10-9-16-7-5-4-6-8-16)23(28)27-14-18-13-22(34-3)21(33-2)12-17(18)11-20(27)25(31)32;/h4-8,12-13,15,19-20,26H,9-11,14H2,1-3H3,(H,29,30)(H,31,32);1H/t15-,19-,20-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.COc1cc2C[C@H](N(Cc2cc1OC)C(=O)[C@H](C)N[C@@H](CCc3ccccc3)C(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (3S)-2-[(2S)-2-[[(1S)-1-carboxi-3-fenilpropil]amino]propanoil]-6,7-dimetoxi-3,4-dihidro-1H-isoquinolin-3-carboxílico; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 506.9758 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 506.182 |