Learn More
Sal de hidrocloruro del análogo del éster metílico de moexipril, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Moexipril Methyl Ester Analog Hydrochloride Salt |
| CAS | 1356841-17-2 |
| Fórmula molecular | C26 H32 N2 O7 . H Cl |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | [3S-[2-(S),3S]]-1,2,3,4-Tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-[2-[[1-(methoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]-3-isoquinolinecarboxylic Acid Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H32N2O7.ClH/c1-16(27-20(26(32)35-4)11-10-17-8-6-5-7-9-17)24(29)28-15-19-14-23(34-3)22(33-2)13-18(19)12-21(28)25(30)31;/h5-9,13-14,16,20-21,27H,10-12,15H2,1-4H3,(H,30,31);1H/t16-,20-,21-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.COC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(=O)N2Cc3cc(OC)c(OC)cc3C[C@H]2C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (3S)-6,7-dimetoxi-2-[(2S)-2-[[(2S)-1-metoxi-1-oxo-4-fenilbutan-2-il]amino]propanoil]-3,4-dihidro-1H-isoquinolin-3-carboxílico; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 521.002 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 520.198 |