Learn More
Moexipril hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16408468
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16408468 10 mg 10 miligramos
16498266 100 mg 100 miligramos
16434347 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16408468 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0378A10mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Moexipril hydrochloride (RS-10085) is an orally active inhibitor of angiotensin-converting enzyme (ACE), and becomes effective by being hydrolyzed to moexiprila (hydrochloride). Moexipril hydrochloride exhibits antihypertensive and neuroprotective effects-.
Moexipril hydrochloride (RS-10085) is an orally active inhibitor of angiotensin-converting enzyme (ACE), and becomes effective by being hydrolyzed to moexiprila (hydrochloride). Moexipril hydrochloride exhibits antihypertensive and neuroprotective effects-.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Moexipril hydrochloride
CAS 82586-52-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H35ClN2O7
Cantidad 10 mg
Sinónimo RS-10085
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (467.26 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (186.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@H]1N(C([C@@H](N[C@H](C(OCC)=O)CCC2=CC=CC=C2)C)=O)CC3=C(C=C(OC)C(OC)=C3)C1)O.Cl
Peso molecular (g/mol) 535.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 535.03
Porcentaje de pureza 98.09%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus