Learn More
Análogo de ciclohexil de moexipril hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30479819
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30479819 5 mg 5 miligramos
30479097 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30479819 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM4853355MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1356019-89-0
Fórmula molecular C27 H40 N2 O7 . H Cl
Peso molecular (g/mol) 541.077
Sinónimo (S)-2-{(S)-2-[(S)-4-Cyclohexyl-1-ethoxy-1-oxobutan-2-ylamino]propanoyl}-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic Acid Hydrochloride
Nombre IUPAC (3S)-2-[(2S)-2-[[(2S)-4-ciclohexil-1-etoxi-1-oxobutan-2-il]amino]propanoil]-6,7-dimetoxi-3,4-dihidro-1H-isoquinolina-3-ácido carboxílico; Cloruro
SMILES Cl.CCOC(=O)[C@H](CCC1CCCCC1)N[C@@H](C)C(=O)N2Cc3cc(OC)c(OC)cc3C[C@H]2C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Moexipril Cyclohexyl Analogue Hydrochloride
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H40N2O7.ClH/c1-5-36-27(33)21(12-11-18-9-7-6-8-10-18)28-17(2)25(30)29-16-20-15-24(35-4)23(34-3)14-19(20)13-22(29)26(31)32;/h14-15,17-18,21-22,28H,5-13,16H2,1-4H3,(H,31,32);1H/t17-,21-,22-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 540.26