Learn More
Complejo de moenomicina (~5-10% sobre CaCO3), TRC
Código de producto. 30009157
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009157 10 mg 10 miligramos
30008416 5 mg 5 miligramos
30006371 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009157 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM48538310MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 11015-37-5
Fórmula molecular C69 H107 N4 O35 P
Peso molecular (g/mol) 1583.57
Sinónimo Bambermycin (9CI, ACI), Moenomycin (8CI), Flapol, Flavofosfolipol, Flavomycin, Flavophospholipol, Gainpro, Menomycin, MeSH ID: D001455, Pharmastim
Nombre IUPAC (2S,3S,4R,5R,6R)-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-5-[(2S,) 3R,4R,5S)-3-acetamido-4-hidroxi-6-metil-5-[(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-[(2-hidroxi-5-oxciclopenteno-1-il)carbamoil]oxan-2-il]oxioxan-2-il]oxy-4-hidroxi-6-[[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxox-2-il]oximetil]oxan-2-il]oxy-4-carbamoyloxy-6-[[(2R)-2-carboxi-2-[(2E,6E,13E)-3,8,8,14,18-pentametil-11-metilidenonadeca-2,6,13,17-tetraenoxy]etoxi]-hidroxifosforilo]Ácido oxi-3-hidroxi-3-metiloxano-2-carboxílico
SMILES CC1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](NC(=O)C)[C@H](O[C@H]3[C@@H](OP(=O)(O)OC[C@@H](OC\C=C(/C)\CC\C=C\C(C)(C)CCC(=C)C\C=C(/C)\CCC=C(C)C)C(=O)O)O[C@H](C(=O)O)[C@@](C)(O)[C@@H]3OC(=O)N)O[C@@H]2CO[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@H](NC(=O)C)[C@@H](O)[C@@H]1O[C@@H]5O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(=O)NC6=C(O)CCC6=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flavomycin
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C69H107N4O35P/c1-30(2)15-14-17-31(3)18-19-33(5)22-25-68(9,10)24-13-12-16-32(4)23-26-96-41(60(88)89)29-98-109(94,95)108-66-56(57(107-67(70)92)69(11,93)58(106-66)61(90)91)105-63-44(72-36(8)76)47(81)54(40(101-63)28-97-64-51(85)48(82)45(79)39(27-74)100-64)103-62-43(71-35(7)75)46(80)53(34(6)99-62)102-65-52(86)49(83)50(84)55(104-65)59(87)73-42-37(77)20-21-38(42)78/h13,15,18,23-24,34,39-41,43-58,62-66,74,77,79-86,93H,5,12,14,16-17,19-22,25-29H2,1-4,6-11H3,(H2,70,92)(H,71,75)(H,72,76)(H,73,87)(H,88,89)(H,90,91)(H,94,95)/b24-13+,31-18+,32-23+/t34?,39-,40-,41-,43-,44-,45-,46-,47-,48+,49+,50-,51-,52-,53-,54-,55+,56-,57-,58-,62+,63+,64-,65-,66-,69+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 1582.6453