Learn More
Asecos™ Módulo para Señalización Remota 4.0 ION PRO y ULTRA
Código de producto. 31789613 Tienda asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
Versión UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo Tamaño de la unidad
31789613 Versión UE cada uno
1 options
Código de producto. 31789613 Proveedor Asecos™ N.º de proveedor 42483
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
El módulo de señalización remota permite el reenvío remoto de alarmas a través de redes móviles (SMS/voz)
  • Módulo para señalización remota 4.0 EU/UK
    • Reenvía los cuatro estados de alarma (mensaje de advertencia, nivel de alarma 1, nivel de alarma 2, corte de energía) de forma diferenciada a través de SMS y/o llamada a la red móvil.
    • Los mensajes de alarma y hasta 5 números de teléfono son configurables libremente.
  • Requisitos previos
    • Disponibilidad de red en el lugar de instalación (4G LTE-M y 2G). Si tienes tu propia tarjeta SIM, el módulo solo usa 2G, la SIM debe ser proporcionada por el cliente.
    • Alternativamente, se incluye una SIM Mobeye, que se activa a través de un portal online (opciones de contacto ampliadas por SMS correo electrónico, costes según Mobeye). Se requiere conexión de red eléctrica de 230 V.
    • Compatible con IO90.195.120.065.WDEL
  • Característica especial
    • Para los modelos IO90.195.120.PC.WDC, IO90.195.120.PS.WDC solo es compatible en combinación con el módulo de relés 4.0 [41405].
    • Puede ser adaptado por el cliente.
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Transmisión de las condiciones de alarma
Para utilizar con (equipo) 4.0 ION PRO y ULTRA, EU
Modelo Versión UE
Peso (imperial) 1.10 lb.
Peso (métrico) 0.5 kg
Tipo de producto Módulo de Señalización Remota