Learn More
Brady™ Etiquetas modulares NFC RFID en el mismo metal
Código de producto. 17475993
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Color unitSize
17475993 Blanco 1 rollo
1 options
Código de producto. 17475993 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 309086
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Etiqueta metálica NFC de poliéster blanco para aplicaciones de gran volumen a cualquier material de superficie, incluido el metal.
  • Material de cara de etiqueta de poliéster con chip unido a la antena de aluminio con adhesivo de película conductiva anisotrópico
  • Adecuado para la impresión de transferencia térmica, incluida la codificación RFID
  • Las etiquetas están fuera de la herida y se inspeccionan al 100 %, con 500 buenas etiquetas RFID por rollo con malas etiquetas marcadas
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Conforme con la directiva 2011/65/UE y 2015/863
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Recubrimiento Ninguno
Color Blanco
Formato Troquelado
Material Polietileno
Caras imprimibles Imprimible por una cara
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado RFID, etiquetado sanitario y hospitalario, etiquetado de laboratorio, etiquetado de procesamiento de alimentos y bebidas
Para utilizar con (equipo) Impresora de etiquetas industriales Sato CL4NX Plus, impresora de etiquetas industriales Zebra ZT411
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -80 °C
N.° por paquete 500 etiquetas/rollo
Cantidad 500 etiquetas
Intervalo de temperatura (imperial) -112 °F a +248 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -80 °C a +120 °C
Grosor (imperial) 0,0178 in.
Grosor (métrico) 0,45 mm
Repetición vertical (métrico) 27,7 mm
Dimensiones (L x An) 25 x 25 mm
Longitud (imperial) 0,98 in
Anchura (imperial) 0,98 in
Anchura (métrico) 25 mm
Altura (imperial) 0,98 in
Altura (métrico) 25 mm
Alternate Part Number THT-NFC-PET-25x25