Learn More
Micronova Sistemas modulares de carros con múltiples cubos
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30533184 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
81 x 61 x 102 cm
97 x 61 x 102 cm
109 x 61 x 102 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
30533184 97 x 61 x 102 cm cada uno
30533186 81 x 61 x 102 cm cada uno
30533187 109 x 61 x 102 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30533184 Proveedor Micronova N.º de proveedor C227MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4115.00€
    3635.44€ / paquete de 1
    Ahorro 479.56€
    11% Descuento
Fecha estimada de envoi: 01-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseño ergonómico con maniobrabilidad suave y configuraciones personalizables.
  • Un diseño de balde colgante proporciona mayor estabilidad y una altura de balde elevada para una saturación conveniente del trapeador.
  • Construcción duradera de acero inoxidable electropulido 304
  • Altura del cubo elevada para una saturación del trapeador ergonómica y cómoda
  • El diseño del cubo colgante proporciona mayor estabilidad.
  • Barra de empuje de acero inoxidable de una sola pieza para mayor durabilidad y control de la contaminación.
  • El freno de rueda accionado con el pie asegura el carrito en su lugar
  • Rieles laterales intercambiables para convertir a un sistema de cubo doble o triple
  • Compatible con cubos de plástico o acero inoxidable, estrechos o poco profundos.
  • Úselo con cualquier Micronova escurridores de acero inoxidable
  • Fabricado para su uso en entornos controlados.
  • ISO Salas blancas del 5 al 9
  • ISO Planta de fabricación certificada 9001
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de producto Carro de doble cubo
Color Platino
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 97 x 61 x 102 cm
Para utilizar con (aplicación) Micronova Cabezales de fregona y escurridores
Altura (imperial) 40 in
Altura (métrico) 102 cm
Longitud (imperial) 38 in
Longitud (métrico) 97 cm
Capacidad portante (imperial) 25.65 lb.
Capacidad portante (métrico) 11.63 kg
Material Acero inoxidable
N.º de estantes Ninguno
Peso (métrico) 11.63 kg
Peso (imperial) 25.65 lb.
Anchura (imperial) 24 in
Anchura (métrico) 61 cm