Learn More
Fisherbrand™ Soporte modular de cajas de guantes
Código de producto. 15380440 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
15380440 Blanco paquete de 3
1 options
Código de producto. 15380440
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.01€
    59.77€ / paquete de 3
    Ahorro 46.24€
    43% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ajuste universal para la mayoría de tamaños y cajas de guantes. El soporte modular para guantera está hecho de resina y es resistente a soluciones de limpieza agresivas.
  • Diseño modular: utilice solo uno o apile horizontalmente varios soportes
  • La fabricación resistente y de alto impacto soporta soluciones de limpieza fuertes
  • Ajuste universal para la mayoría de las marcas principales de cajas de 100
Especificaciones
Tipo de producto Soporte para cajas de guantes
Color Blanco
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 254 x 156 x 97 mm
Longitud (imperial) 10 in
Longitud (métrico) 254 mm
Anchura (imperial) 6,1 in
Anchura (métrico) 156 mm
Altura (imperial) 3,8 in
Altura (métrico) 97 mm
Admite Cajas de guantes desechables
Material Resina
Mounting Pared o sobremesa
No. of Compartments Diseño modular
Product Style Carga frontal con apertura