Learn More
3M™ Medio visor Modul-R™ 71361-00003
Código de producto. 15779677 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tinción de lente: Transparente
Código de producto.
15779677 Tinción de lente: Transparente
1 options
Código de producto. 15779677 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000032491
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
El medio visor 3M™ Modul-R™ 71361-00003 proporciona protección completa frente al lavado a presión, la pintura, los productos químicos y los trabajos mecánicos pesados.
  • Medio visor con sistema de ventilación ajustable (posición cerrada o abierta)
  • Solo se puede utilizar junto con las gafas 3M Modul-R
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 166:2001
Descripción Medio visor con ventilación
Tinción de lente Transparente
Para utilizar con (equipo) Gafas Modul-R™
Para utilizar con (aplicación) Estructura
Lens Material Policarbonato