Learn More
Epredia™ Kit de tinción de metenamina de plata (ácido periódico) modificado de Grocott
Tienda Epredia ProductosDescripción
- Los hongos, las membranas basales y los organismos oportunistas, junto con las fibras reticulares, se tiñen de negro
- El fondo está teñido de verde
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 125 ml |
| Tipo de producto | Solución de tinción verde sólido |