Learn More
Epredia™ Kit de tinción de metenamina de plata (ácido periódico) modificado de Grocott
Código de producto. 11721363 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Kit de tinción de plata, ácido peryódico
Metanamina/bórax
Solución de cloruro de oro (0,1 %)
Solución de nitrato de plata (5 %)
Solución de tinción verde sólido
Solución de tiosulfato de sodio
Solución de ácido peryódico (1 %)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
12 PCS
125 ml
30 ML
cada uno
Tipo:
Solución de tiosulfato de sodio
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto unitSize Tipo
11721363 Solución de tiosulfato de sodio cada uno -
10198198 Kit de tinción de plata, ácido peryódico 1 PCS -
12500037 Metanamina/bórax 12 PCS -
12563647 Solución de tinción verde sólido cada uno -
12573647 - 125 ml Solución de tiosulfato de sodio
12583647 Solución de cloruro de oro (0,1 %) 125 ml -
12593647 Solución de ácido peryódico (1 %) 125 ml -
12563657 Solución de nitrato de plata (5 %) 30 ML -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11721363 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor 7000103956
Distinguish fungi, basement membranes and opportunistic organisms such as Pneumocystis Carinii in tissue sections with Epredia™ Modified Grocott's Methenamine Silver (Periodic Acid)
  • Los hongos, las membranas basales y los organismos oportunistas, junto con las fibras reticulares, se tiñen de negro
  • El fondo está teñido de verde
Especificaciones
Cantidad 125 ml
Tipo de producto Solución de tiosulfato de sodio